Merck
AMBH99C037C8
Ambeed, Inc.
Choline bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,500
25 G
¥17,900
100 G
¥34,500
ベンダーカタログ番号: A590953-5G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,500
25 G
¥17,900
100 G
¥34,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A590953-5G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium bromide
Inchi Code
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JJCWKVUUIFLXNZ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1927-06-6.html
Synonym
Choline Bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)