Merck
AMBH99C034D0
Ambeed, Inc.
4-(5-Isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,000
ベンダーカタログ番号: A447499-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A447499-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c15-8-12-9-1-2-10(11-7-9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52024-29-0.html
Synonym
Morpholine, 4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)