Merck
AMBH99C032B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,400
5 G
¥51,100
25 G
¥158,400
ベンダーカタログ番号: A343578-1G
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,400
5 G
¥51,100
25 G
¥158,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A343578-1G
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-13-9-4-3-7(5-8(9)11)6-10(12)14-2/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
NLPRPUVYIZIMMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15964-81-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15964-81-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)