Merck
AMBH99C03175
Ambeed, Inc.
5-(Methylamino)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
250 MG
¥31,200
1 G
¥54,800
5 G
¥149,100
ベンダーカタログ番号: A279480-100MG
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
250 MG
¥31,200
1 G
¥54,800
5 G
¥149,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A279480-100MG
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(methylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-5(7(10)11)3-9-4-6/h2-4,8H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XZSWHQCDTYJZJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)