Merck
AMBH99C028E8
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,700
1 G
¥101,000
5 G
¥330,800
ベンダーカタログ番号: A1636465-250MG
¥42,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,700
1 G
¥101,000
5 G
¥330,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
388.46
ベンダーカタログ番号: A1636465-250MG
¥42,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(tert-butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
Inchi Code
1S/C25H24O4/c1-17-15-20(25(2,3)4)16-21(28-23(26)18-11-7-5-8-12-18)22(17)29-24(27)19-13-9-6-10-14-19/h5-16H,1-4H3
InChI Key
GXNXZJMAFGKLQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232839-86-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)