Merck
AMBH99C0278B
Ambeed, Inc.
1,3,5-Tris((pyridin-4-ylthio)methyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
447.65
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3,5-tris((pyridin-4-ylthio)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C24H21N3S3/c1-7-25-8-2-22(1)28-16-19-13-20(17-29-23-3-9-26-10-4-23)15-21(14-19)18-30-24-5-11-27-12-6-24/h1-15H,16-18H2
InChI Key
GATXVSNFRHCGAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/862014-52-6.html
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/862014-52-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)