Merck
AMBH99C0231F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1,2-oxathiolane2,2-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,400
5 G
¥31,600
10 G
¥49,500
25 G
¥92,600
ベンダーカタログ番号: A148134-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,400
5 G
¥31,600
10 G
¥49,500
25 G
¥92,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148134-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methyl-1,2-oxathiolane 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
VWEYDBUEGDKEHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121-03-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)