Merck
AMBH99C02284
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromoethyl)aniline hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥48,800
250 MG
¥80,600
1 G
¥203,800
ベンダーカタログ番号: A1417212-100MG
¥48,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥48,800
250 MG
¥80,600
1 G
¥203,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1417212-100MG
¥48,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10BrN.BrH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI Key
DXKGESYYZKPQCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29644-22-2.html
Synonym
4-(2-bromoethyl)aniline hydrobromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)