Merck
AMBH99C0214F
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥46,400
250 MG
¥72,900
1 G
¥182,700
ベンダーカタログ番号: A1273433-100MG
¥46,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥46,400
250 MG
¥72,900
1 G
¥182,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1273433-100MG
¥46,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)15(13,14)4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2
InChI Key
ASDYMBLSNIBFMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69245-43-8.html
Synonym
2-AMINO-4-((TRIFLUOROMETHYL)SULFONYL)PHENOL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)