Merck
AMBH99C01906
Ambeed, Inc.
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥57,200
250 MG
¥87,000
1 G
¥205,800
ベンダーカタログ番号: A1002581-100MG
¥57,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥57,200
250 MG
¥87,000
1 G
¥205,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1002581-100MG
¥57,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
InChI Key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2091102-07-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)