Merck
AMBH99C01828
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥17,300
10 G
¥25,700
25 G
¥46,900
ベンダーカタログ番号: A195426-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥17,300
10 G
¥25,700
25 G
¥46,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A195426-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56723-86-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)