Merck
AMBH996F2EC1
Ambeed, Inc.
(2-Amino-5-chlorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H,9H2
InChI Key
NCHRUWKNTBNIBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-41-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)