Merck
AMBH996F2E13
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,700
250 MG
¥59,000
1 G
¥145,100
ベンダーカタログ番号: A855260-100MG
¥36,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,700
250 MG
¥59,000
1 G
¥145,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A855260-100MG
¥36,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5FN4O2/c8-3-1-10-6-4(7(13)14)5(9)11-12(6)2-3/h1-2H,(H2,9,11)(H,13,14)
InChI Key
SVNWFJQSJIUROM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1613191-77-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)