Merck
AMBH996F2DF9
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,700
250 MG
¥49,700
1 G
¥120,200
ベンダーカタログ番号: A845813-100MG
¥32,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,700
250 MG
¥49,700
1 G
¥120,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A845813-100MG
¥32,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c10-8-7(9(11)14)5-12-13(8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4,10H2,(H2,11,14)
InChI Key
FDWHOJIUCDZERN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)