Merck
AMBH996F2D2B
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2,6-bis(isopropyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
Inchi Code
1S/C12H17IO/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
InChI Key
JMJHJCFWTNRPEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169255-48-5.html
Synonym
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)