Merck
AMBH996F2D1F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,400
5 G
¥66,300
10 G
¥110,000
25 G
¥221,300
ベンダーカタログ番号: A744579-1G
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,400
5 G
¥66,300
10 G
¥110,000
25 G
¥221,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A744579-1G
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KVHVZAULIHMOLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352889-89-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)