Merck
AMBH996F2CEF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥101,600
250 MG
¥166,800
1 G
¥436,400
ベンダーカタログ番号: A724356-100MG
¥101,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥101,600
250 MG
¥166,800
1 G
¥436,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A724356-100MG
¥101,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-12-8-5-9-13(21-2)15(12)14-10-6-3-4-7-11(10)18-19-16(14)17/h3-9H,1-2H3
InChI Key
MTGCOLLDXASIIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)