Merck
AMBH996F2CD8
Ambeed, Inc.
9-Aminocarbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥35,200
1 G
¥40,900
5 G
¥122,800
ベンダーカタログ番号: A718648-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥35,200
1 G
¥40,900
5 G
¥122,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A718648-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9H-carbazol-9-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13H2
InChI Key
CGTWOOPTAAXMLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17223-85-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)