Merck
AMBH996F2CA5
Ambeed, Inc.
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥101,600
250 MG
¥167,200
1 G
¥436,800
ベンダーカタログ番号: A697389-100MG
¥101,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥101,600
250 MG
¥167,200
1 G
¥436,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A697389-100MG
¥101,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-2-4-10(5-3-1)9-13-12-6-11(7-12)8-12/h1-5,11,13H,6-9H2
InChI Key
GLQMBOOEZJOPHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
Synonym
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2187435-42-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)