Merck
AMBH996F2B8C
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((3-hydroxypyridin-2-yl)oxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,300
250 MG
¥38,900
1 G
¥90,400
ベンダーカタログ番号: A593466-100MG
¥26,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,300
250 MG
¥38,900
1 G
¥90,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A593466-100MG
¥26,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(3-hydroxypyridin-2-yloxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-2-13-8(12)6-14-9-7(11)4-3-5-10-9/h3-5,11H,2,6H2,1H3
InChI Key
ABMQGSICTIPMKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/353292-81-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)