Merck
AMBH996F2B8B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2,2-dimethoxyethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,700
5 G
¥16,800
25 G
¥36,000
ベンダーカタログ番号: A593168-1G
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,700
5 G
¥16,800
25 G
¥36,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A593168-1G
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethoxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(11)10-6-7(12-4)13-5/h7H,6H2,1-5H3,(H,10,11)
InChI Key
QUUJLCMTXMSQHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)