Merck
AMBH996F299A
Ambeed, Inc.
2,2-Dipropylmalonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥19,900
ベンダーカタログ番号: A385126-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥19,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A385126-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-dipropylmalonic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-9(6-4-2,7(10)11)8(12)13/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
DIRSQLKNZQKDBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1636-27-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)