Merck
AMBH996F280E
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,000
5 G
¥82,000
ベンダーカタログ番号: A194297-250MG
¥15,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,000
5 G
¥82,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A194297-250MG
¥15,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)