Merck
AMBH996F2718
Ambeed, Inc.
Sulfate-ionophore I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,300
250 MG
¥46,000
1 G
¥109,800
ベンダーカタログ番号: A1675942-100MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,300
250 MG
¥46,000
1 G
¥109,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
406.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1675942-100MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(3-{[(anilinocarbothioyl)amino]methyl}benzyl)-N'-phenylthiourea
Inchi Code
1S/C22H22N4S2/c27-21(25-19-10-3-1-4-11-19)23-15-17-8-7-9-18(14-17)16-24-22(28)26-20-12-5-2-6-13-20/h1-14H,15-16H2,(H2,23,25,27)(H2,24,26,28)
InChI Key
AKJHZJCPXMMQCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37042-63-0.html
Synonym
Sulfate-ionophore I
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)