Merck
AMBH996F2629
Ambeed, Inc.
1-(Pyrrolidin-1-yl)hexadecan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥47,100
50 MG
¥73,800
100 MG
¥119,300
ベンダーカタログ番号: A1469778-25MG
¥47,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥47,100
50 MG
¥73,800
100 MG
¥119,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1469778-25MG
¥47,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(pyrrolidin-1-yl)hexadecan-1-one
Inchi Code
1S/C20H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20(22)21-18-15-16-19-21/h2-19H2,1H3
InChI Key
ULDNZNZTSYZQKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70974-48-0.html
Synonym
1-pyrrolidin-1-ylhexadecan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)