Merck
AMBH996F2587
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinoline-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-fluoro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-10-2-1-7-6-13-4-3-8(7)9(10)5-12/h1-4,6H
InChI Key
OEUJLWYTUXJGOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)