Merck
AMBH996F2469
Ambeed, Inc.
4-(Dimethylcarbamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,400
250 MG
¥54,400
ベンダーカタログ番号: A1089050-100MG
¥35,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,400
250 MG
¥54,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1089050-100MG
¥35,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-[(dimethylamino)carbonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)15(10,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
APKXHLLIVVSYMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190711-50-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)