Merck
AMBH996F2407
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.88
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-bromo-3,5-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BBrO2/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI Key
RJGXQMYJURBWIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1451391-45-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)