Merck
AMBH990F76C8
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-4-isothiocyanatonaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,900
1 G
¥36,900
5 G
¥80,900
ベンダーカタログ番号: A923883-250MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,900
1 G
¥36,900
5 G
¥80,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A923883-250MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-cyclopropyl-4-isothiocyanatonaphthalene
Inchi Code
1S/C14H11NS/c16-9-15-14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6H2
InChI Key
CCPTWMNSFHCZPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/878671-95-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)