Merck
AMBH990F763A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,800
250 MG
¥29,600
1 G
¥66,100
5 G
¥165,700
ベンダーカタログ番号: A857113-100MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,800
250 MG
¥29,600
1 G
¥66,100
5 G
¥165,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A857113-100MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2NO2.ClH/c1-2-10-4(9)5(6,7)3-8;/h2-3,8H2,1H3;1H
InChI Key
NLRVBXSWRFLJRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263284-04-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1263284-04-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)