Merck
AMBH990F75E6
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,900
5 G
¥58,300
ベンダーカタログ番号: A832850-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,900
5 G
¥58,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A832850-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-15-10(13)11-3-8-2-9(4-11)6-12(14,5-8)7-11/h8-9,14H,2-7H2,1H3
InChI Key
BEBYNYCNFDDIFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68435-07-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)