Merck
AMBH990F75B1
Ambeed, Inc.
1-Ethylpiperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,700
1 G
¥23,700
ベンダーカタログ番号: A811236-250MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,700
1 G
¥23,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A811236-250MG
¥19,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-ethyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-7(8)4-6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI Key
UFETTXCVHFVMPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50534-45-7.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)