Merck
AMBH990F7514
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥23,000
5 G
¥60,100
ベンダーカタログ番号: A763875-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥23,000
5 G
¥60,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A763875-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-8(9(10,11)12)3-2-7(6)5-13/h2-5H,1H3
InChI Key
KOTSMKHJROJDLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888739-67-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)