Merck
AMBH990F744B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,600
250 MG
¥31,200
1 G
¥66,300
5 G
¥242,700
ベンダーカタログ番号: A703117-100MG
¥22,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,600
250 MG
¥31,200
1 G
¥66,300
5 G
¥242,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A703117-100MG
¥22,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3
InChI Key
NATSPHDWPVWHLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-64-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)