Merck
AMBH990F7405
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.81
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF3NO2/c8-4-2-12-5(6(9,10)11)1-3(4)7(13)14/h1-2,13-14H
InChI Key
OBSKOYIEHGFTFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-57-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)