Merck
AMBH990F72D4
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N-methylhexanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,400
1 G
¥21,900
5 G
¥49,700
ベンダーカタログ番号: A592099-250MG
¥14,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,400
1 G
¥21,900
5 G
¥49,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A592099-250MG
¥14,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methoxy-N-methylhexanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-4-5-6-7-8(10)9(2)11-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
SQJBFKIBKZWTHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-56-8.html
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)