Merck
AMBH990F7218
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,800
1 G
¥18,600
5 G
¥40,000
25 G
¥104,300
ベンダーカタログ番号: A528798-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,800
1 G
¥18,600
5 G
¥40,000
25 G
¥104,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A528798-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QICLFMFOLSIPOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/644984-78-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)