Merck
AMBH990F718D
Ambeed, Inc.
2-(Benzylthio)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,100
1 G
¥26,500
5 G
¥63,000
ベンダーカタログ番号: A490791-250MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,100
1 G
¥26,500
5 G
¥63,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A490791-250MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(benzylsulfanyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2
InChI Key
PNCWHIAZZSDHPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)