Merck
AMBH990F6D08
Ambeed, Inc.
4-Amino-4,5-dihydro-6H-cyclopenta[b]thiophen-6-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥59,200
250 MG
¥95,000
1 G
¥241,800
ベンダーカタログ番号: A436009-100MG
¥59,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥59,200
250 MG
¥95,000
1 G
¥241,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A436009-100MG
¥59,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-4,5-dihydro-6H-cyclopenta[b]thiophen-6-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NOS.ClH/c8-5-3-6(9)7-4(5)1-2-10-7;/h1-2,5H,3,8H2;1H
InChI Key
VLJFWONKQWZPGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108046-16-8.html
Synonym
4-Amino-4H-cyclopenta[b]thiophen-6(5H)-one hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)