Merck
AMBH990F6C69
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-4-oxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,100
1 G
¥16,600
5 G
¥47,100
ベンダーカタログ番号: A386690-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,100
1 G
¥16,600
5 G
¥47,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A386690-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9BrO3/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
AUQDWNOSVDUIAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53856-93-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)