Merck
AMBH990F6C4A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,900
1 G
¥114,200
5 G
¥331,700
ベンダーカタログ番号: A376876-250MG
¥46,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,900
1 G
¥114,200
5 G
¥331,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A376876-250MG
¥46,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(13)8-9-14-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,2,8-10H2,1H3
InChI Key
LVOWOUOVYMJIQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127113-02-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)