Merck
AMBH990F6C1F
Ambeed, Inc.
(3-Ethylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥47,100
250 MG
¥74,200
1 G
¥186,800
ベンダーカタログ番号: A363216-100MG
¥47,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥47,100
250 MG
¥74,200
1 G
¥186,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A363216-100MG
¥47,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
BEBFJOSPYYGOKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93071-79-5.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)