Merck
AMBH990F6B5D
Ambeed, Inc.
6-Isopropyl-2-methylpyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,300
1 G
¥16,800
5 G
¥34,100
ベンダーカタログ番号: A311055-250MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,300
1 G
¥16,800
5 G
¥34,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A311055-250MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-isopropyl-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5(2)7-4-8(11)10-6(3)9-7/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
InChI Key
BPNVGKGRJUTRJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34126-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)