Merck
AMBH990F6B53
Ambeed, Inc.
(Methylsulfamoyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,700
1 G
¥36,700
5 G
¥148,900
ベンダーカタログ番号: A308364-100MG
¥12,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,700
1 G
¥36,700
5 G
¥148,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A308364-100MG
¥12,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/CH6N2O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3,(H2,2,4,5)
InChI Key
NOXPGSDFQWSNSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)