Merck
AMBH990F6B4C
Ambeed, Inc.
SKLB 610
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,000
250 MG
¥62,800
ベンダーカタログ番号: A306554-100MG
¥40,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,000
250 MG
¥62,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
415.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A306554-100MG
¥40,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-4-(4-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}phenoxy)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C21H16F3N3O3/c1-25-20(29)18-12-17(9-10-26-18)30-16-7-5-15(6-8-16)27-19(28)13-3-2-4-14(11-13)21(22,23)24/h2-12H,1H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChI Key
WACDHHMEVMSODJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1125780-41-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1125780-41-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)