Merck
AMBH990F6B30
Ambeed, Inc.
(6-Methylquinolin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(6-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-12-10)11(13)14/h2-6,13-14H,1H3
InChI Key
YDBDSKYPNQEAIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-78-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)