Merck
AMBH990F6A0F
Ambeed, Inc.
3,5-Diethynylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,600
1 G
¥36,700
5 G
¥108,200
ベンダーカタログ番号: A205190-250MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,600
1 G
¥36,700
5 G
¥108,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A205190-250MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-diethynylpyridine
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-3-8-5-9(4-2)7-10-6-8/h1-2,5-7H
InChI Key
VERYSOHHELIELQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67227-90-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)