Merck
AMBH990F69D1
Ambeed, Inc.
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,200
5 G
¥23,200
25 G
¥54,100
ベンダーカタログ番号: A186804-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,200
5 G
¥23,200
25 G
¥54,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A186804-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XAMNMGLEJNLUIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42444-14-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)