Merck
AMBH990F6930
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-chloropyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,900
1 G
¥63,600
ベンダーカタログ番号: A169979-250MG
¥29,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,900
1 G
¥63,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A169979-250MG
¥29,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-10(14)15-4-5-16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
IJINSJSWDSHUBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313654-83-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)