Merck
AMBH990F65D3
Ambeed, Inc.
15-Bromopentadecan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
1 G
¥37,600
5 G
¥108,500
ベンダーカタログ番号: A128411-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
1 G
¥37,600
5 G
¥108,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A128411-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
15-bromo-1-pentadecanol
Inchi Code
1S/C15H31BrO/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h17H,1-15H2
InChI Key
NFKUZUMZRQLYCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59101-27-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)